Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 860 for Human TFPI
Código de producto. 18797759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18797759 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18797759 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
For use with catalog number DTFP10
These quantitative controls are designed for the determination of TFPI concentrations in biological fluids using Quantikine™ kits.
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human TFPI in diluted porcine serum with preservatives
  • Applications: ELISA, Control
  • Species Reactivity: Human
  • Storage: Unreconstituted vials stored at 2°C to 8°C are stable for at least 6 months
  • Intended Use: For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables TFPI
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 7035
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized