Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 860 for Human CXCL9/MIG
Código de producto. 30001966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001966 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001966 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
For use with catalog number DCX900
These controls are designed for the quantitative determination of cytokine concentrations in biological fluids and are validated for use with Quantikine™ ELISAs.
  • Product Type: Quantitative Immunoassay Control Set
  • Species Reactivity: Human
  • Form: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human cytokines in a buffered protein base with preservatives
  • Applications: ELISA, Control
  • Compatible Catalog Number: DCX900
  • Storage: 2°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CXCL9 (MIG)
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 4283
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized