Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 832 Human Angiopoietin-2
Código de producto. 18788849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18788849 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18788849 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
For use with catalog numbers DANG20, SANG20, PDANG20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Angiopoietin-2
ID de gen (Entrez) 285
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human