Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin
Código de producto. 18782518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782518 1 unidad cada uno
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18782518 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with catalog number DINS00
Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin is intended for research use only.
  • Product Type: Immunoassay control set
  • Target: Insulin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Insulin
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 3630
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human, Porcine, Canine
Formulario Lyophilized
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.