Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 804 Human CCL20/MIP-3a
Código de producto. 18778029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18778029 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18778029 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
For use with catalog number DM3A00
Quantikine Immunoassay Control Set 804 for Human CCL20/MIP-3a is intended for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Applications: ELISA, control.
  • Form: Lyophilized.
  • Composition: Prepared in diluted porcine serum with preservatives; contains recombinant human cytokines at low, medium, and high concentrations.
  • Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C.
  • Contains: ProClin 300.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CCL20 (MIP-3 alpha)
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 6364
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized