Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 801 Human Insulin C-Pep
Código de producto. 30001894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001894 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001894 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
For use with catalog number DICP00
Quantikine Immunoassay Control Set 801 is designed for use as quantitative controls for the determination of human Insulin C-Peptide concentrations in biological fluids.
  • Applications: Control, ELISA
  • Format: Lyophilized
  • Contents: Buffered protein solution with preservatives containing recombinant human proteins at low, medium and high concentrations
  • Research Area: Diabetes
  • Storage: Unreconstituted controls should be stored at 2°C to 8°C and are stable for at least 6 Months from date of receipt
  • For Research Use Only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Insulin
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 3630
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized