Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 730 for Human DLL1
Código de producto. 30001977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001977 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001977 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC77
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.91€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 22.46€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
For use with catalog number DLL10
Quantikine™ Immunoassay Control Set for human DLL1 (Delta-like 1) is designed as a quantitative control for determining cytokine concentrations in biological fluids.
  • Application: Research use only
  • Species Reactivity: Human
  • Analyte: DLL1 (Delta-like 1)
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human cytokines in diluted porcine serum
  • Preservatives: ProClin 300 (<0.01%)
  • Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C
  • Stability: Unreconstituted controls are stable for at least 6 months from date of receipt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables DLL1
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 28514
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized