Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 696 Human Kallikrein 5
Código de producto. 18722699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722699 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18722699 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
For use with catalog number DKK500
The Quantikine Immunoassay Control Set 696 Human Kallikrein 5 is designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Format: Lyophilized
  • Composition: Buffered protein solution with preservatives, containing recombinant human cytokines at low, medium, and high concentrations
  • Applications: Control, ELISA
  • Intended Use: For research use only
  • Storage: Store at 2°C to 8°C; stable for at least 6 months from date of receipt
  • Compatibility: Assigned concentrations determined using R&D Systems Quantikine™ kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Kallikrein 5
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 25818
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized