Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 665 for Human Uteroglobin
Código de producto. 30001940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001940 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001940 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
For use with catalog number DUGB00
These lyophilized controls are designed for use as quantitative controls for the determination of Uteroglobin concentrations in biological fluids.
  • Product Type: Immunoassay Control Set
  • Analyte: Human Uteroglobin
  • Matrix: Diluted porcine serum with preservatives
  • Format: Lyophilized
  • Intended Use: For research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Uteroglobin/SCGB1A1
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 7356
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized