Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 665 for Human Serpin A12
Código de producto. 30001863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001863 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001863 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
For use with catalog number DSA120
Quantikine Immunoassay Control Set 665 is designed for use as quantitative controls for the determination of human Serpin A12 concentrations in biological fluids using Quantikine™ kits.
  • Application: ELISA control
  • Target Species: Human
  • Form: Lyophilized
  • Composition: Recombinant human cytokines in diluted porcine serum with preservatives
  • Concentration Levels: Low, medium, and high
  • Storage: 2°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Serpin A12
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control Set
ID de gen (Entrez) 145264
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized