Learn More
R&DSystems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1203 Human Neuropilin-1
Código de producto. 18471910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18471910 1 unidad 1 set
1 options
Código de producto. 18471910 Proveedor R&DSystems™ N.º de proveedor QC187B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
For use with catalog number DNRP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
ID de gen (Entrez) 8829
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad