Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1183 Human IL-28B
Código de producto. 30001933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001933 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001933 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
APRIL stimulates proliferation of tumor cell lines and increases tumorigenicity in nude mice
Long Name: A Proliferation-inducing Ligand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables IL-28B
Tipo Quantikine Immunoassay Control Set 885 Human IL-28B
ID de gen (Entrez)
  • 8741 (Human)
  • 69583 (Mouse)
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad