Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1180 for Human Pro-MMP-13
Beschreibung
Quantikine™ Immunoassay Control Set 1180 for Human Pro-MMP-13 is designed for use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. These controls are prepared in a buffered protein solution with preservatives and contain recombinant human cytokines at low, medium, and high concentrations.
- Species Reactivity: Human
- Form: Lyophilized
- Applications: ELISA control
- Storage: Unreconstituted controls should be stored at 2°C to 8°C. Reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C, depending on the analyte.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | MMP-13 |
| Tipo | Immunoassay Control Set |
| ID de gen (Entrez) | 4322 |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |
| Formulario | Lyophilized |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.