Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1180 for Human Pro-MMP-10
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | MMP-10 |
| Tipo de muestra | Biological Fluids |
| Tipo | Immunoassay Control |
| ID de gen (Entrez) | 4319 |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |
| Formulario | Lyophilized |