Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1178 for Human COMP
Código de producto. 30001976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001976 1 unidad cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 30001976 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC66
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
For use with catalog number DCMP0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables COMP (Thrombospondin-5)
ID de gen (Entrez) 1311
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human