Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1061 for Human SPARC
Código de producto. 18753298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18753298 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 18753298 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
For use with catalog number DSP00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables SPARC
ID de gen (Entrez) 6678
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human