Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1027 Human Ang-1
Código de producto. 30001935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001935 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001935 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
For use with catalog numbers DANG10, SANG10, PDANG10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Angiopoietin-1
ID de gen (Entrez) 284
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human