Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1005 for Human IGFBP-2
Código de producto. 30001870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001870 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001870 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
For use with catalog number DGB200
These controls are designed for the quantitative determination of cytokine concentrations in biological fluids when used with Quantikine™ ELISA kits.
  • Analyte: Insulin-like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP-2)
  • Format: Lyophilized
  • Content: Recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations, prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Applications: Control, ELISA
  • Research Area: Cancer Biomarkers
  • Storage: 2°C to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables IGFBP-2
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 3485
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized