Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1005 for Human CTACK
Código de producto. 30001906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001906 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001906 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC71
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
For use with catalog number DCC270
The Quantikine Immunoassay Control Set 1005 for Human CTACK is designed for use as quantitative controls in the determination of cytokine concentrations in biological fluids.
  • Application: Control
  • Species Reactivity: Human
  • Composition: Recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Format: Lyophilized
  • Storage Condition: Store unopened at 2°C to 8°C
  • Shipping Condition: Shipped with polar packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CCL27/CTACK
Tipo de muestra Biological Fluids
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 10850
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Formulario Lyophilized