Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 7
Código de producto. 30564789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30564789 1 Each 1 set
1 options
Código de producto. 30564789 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Control for Human Free BDNF, CCL17/TARC, CCL24/Eotaxin-2/MPIF, CCL26/Eotaxin-3, CD40 Ligand, CXCL5/ENA-78, FAS, FGF acidic, IGF-1, Free IGF-1, IL-12 p40, PDGF-AA, PDGF-BB, PlGF
  • For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
  • Concentrations have been assigned using R&D Systems Quantikine™ kits
  • Controls are prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
  • Controls are supplied lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables CD40 Ligand/TNFSF5
Tipo Quantikine Immunoassay Control Group 7
Indicaciones Control
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 Each
Formulario Lyophilized