Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 248 for Human TNF-alpha
Código de producto. 18753529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18753529 1 unidad 1 set
1 options
Código de producto. 18753529 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
For use with catalog numbers DTA00D, STA00D, and PDTA00D
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables TNF-alpha
Tipo Immunoassay Control
ID de gen (Entrez) 7124
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad