Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 239 for Human VEGFR1
Código de producto. 30002134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002134 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30002134 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
For use with catalog numbers DVR100C, SVR100C, and PDVR100C
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date.
ID de gen (Entrez) 3791
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad