Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 2
Código de producto. 30564788
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
30564788 Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. 1 set
1 options
Código de producto. 30564788 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 sets
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Control for Human IL-1 RII, IL-2 R alpha, IL-6 R alpha, TNF RI, TNF RII, VEGF R1, VEGF R2 Quantikine ELISAs
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems' Quantikine™ kits. Controls are prepared in diluted porcine serum with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Para utilizar con (aplicación) Control
Línea de productos R&D Systems