Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control 1035 for Human ErbB3/Her3
Código de producto. 30000911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30000911 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30000911 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 23.48€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
For use with catalog number DERB30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
ID de gen (Entrez) 265
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 1 unidad
Fuente Human
Enzima diana ErbB3/Her3