Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human VEGF
Código de producto. 30001887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30001887 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001887 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC198
For use with catalog number QVE00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables VEGF
ID de gen (Entrez) 7422
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Human