Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-2
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analitos detectables | IL-2 |
| ID de gen (Entrez) | 3558 |
| Indicaciones | Control |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 1 unidad |
| Fuente | Human |