Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Código de producto. 31370139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
2 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31370139 2 placas -
32044979 10 placas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31370139 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QS0100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
Este kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas contiene reactivos e instrucciones para la preparación de lisados celulares para su uso en ensayos QuantiGene Singleplex y QuantiGene Plex para objetivos de ARN y ensayos de ADN QuantiGene Plex para objetivos de ADN.
• Instrucciones fáciles de seguir
• Preserva la integridad del ARN/ADN sin degradación
• Elija el método que se adapte a su muestra de células cultivadas
Lo que obtendrá
El kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas contiene nuestra mezcla de lisis exclusiva, proteinasa K e instrucciones detalladas para preparar lisados celulares a partir de células cultivadas.
Éxito en la lisis celular
Entre los factores clave que influyen en la lisis completa de las células se incluyen los siguientes:
• La mezcla de lisis
• Proteinasa K
• Acción de vórtice o pipeteo de la muestra
• Almacenamiento de los lisados a -80 °C
• Incubación a 50 °C
Los protocolos proporcionados con el kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas utilizan una combinación de estos factores para garantizar la lisis completa de las muestras. Además, la mezcla de lisis proporciona las condiciones iónicas adecuadas para la hibridación durante la noche en los ensayos QuantiGene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 15 ml de mezcla de lisis, almacenar a 15–30 °C
• 150 µl de proteinasa K (50 µg/µl), almacenar a –20 °C
Formato Kit
Tipo de muestra Cultivos celulares
Línea de productos QuantiGene
Tipo de producto Kit de procesamiento de muestras
Cantidad 2 placas
Condiciones de envío Azul hielo