Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Wash Buffer Components
Código de producto. 32045483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
10 placas
3 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32045483 3 placas paquete de 3
32044532 1 placa cada uno
32044931 10 placas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 32045483 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QP1502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    79.31€ / paquete de 3
    Ahorro 23.69€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
QuantiGene Plex Wash Buffer Components are aqueous buffered solutions that are mixed with nuclease-free water to make QuantiGene Plex wash buffer.
QuantiGene Plex Wash Buffer Components are aqueous buffered solutions that are mixed with nuclease-free water to make QuantiGene Plex wash buffer. The wash buffer components may be purchased in 1, 3, or 10-plate quantities to supplement QuantiGene Plex Assay kits when additional wash buffer volume is required for automation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96-well
Para utilizar con (aplicación) QuantiGene Plex Assay
Contenido y almacenamiento • 2,4 ml de componente de tampón de lavado 1
• 39 ml de componente de tampón de lavado 2
Almacenar a temperatura ambiente.
de control principal Expresión multigénica
Línea de productos QuantiGene
Tipo de producto Tampón de lavado
Cantidad 3 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente