Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Panel genético de limpieza de cerdos, 9 unidades
Descripción
El QuantiGene Plex El panel de genes de limpieza porcina, 9-plex, permite medir la expresión de genes de limpieza porcina relevantes a través del análisis de 9 dianas de ARN y biomarcadores en un solo pocillo utilizando Luminex xMAP Tecnología en combinación con amplificación de señales de ADN ramificado. Este panel contiene genes de mantenimiento que se utilizan comúnmente como genes de referencia en estudios de expresión genética para una normalización confiable y control de calidad.
Objetivos : ACTB, B2M , GAPDH, HMBS, GUSB, RPL4, PPIA, YWHAZ, COX1
QuantiGene Plex Los paneles se prueban exhaustivamente para determinar la combinabilidad de objetivos, la interferencia y la reactividad cruzada para brindar niveles excepcionales de validación y precisión. Este panel se utiliza en combinación con el QuantiGene Plex Kit de ensayo, que contiene todos los tampones, placas y reactivos de detección necesarios para realizar el ensayo en placas de 96 pocillos.
Características de QuantiGene Plex Los paneles incluyen:
- La multiplexación verdadera —mide múltiples genes de interés y genes de mantenimiento en el mismo pocillo sin reactividad cruzada.
- El alojamiento de tipos de muestras difíciles —funciona con ARN degradado y reticulado en tejidos FFPE y sangre.
- La plataforma estandarizada —utiliza un formato de 96 placas compatible con Luminex 200 , FLEXMAP 3D , y sistemas INTELLIFLEX (formato de 384 pocillos disponible a pedido)
- El flujo de trabajo simple —emplea un flujo de trabajo similar a ELISA con hibridación directa de transcripciones a perlas y etiquetado de transcripciones (amplificación de señal de ADN ramificado y lectura de PE)
- Personalice con objetivos validados —si se necesitan objetivos alternativos en este panel, seleccione de nuestro gran inventario de más de 22,000 genes para crear paneles de investigación personalizados
- Entrega rápida y rápida
Tecnología de amplificación de señales y paneles
QuantiGene Plex Los ensayos son ensayos basados en hibridación para la cuantificación directa de ARN directamente de lisados celulares, homogeneizados de tejido o ARN purificado, y permiten la medición de múltiples objetivos en el mismo pocillo mediante multiplexación. QuantiGene Plex Los paneles contienen dos componentes: un conjunto de sondas específicas para cada objetivo y perlas de captura magnéticas. Las sondas específicas del objetivo se utilizan para capturar el ARN de interés y luego la tecnología de ADN ramificado amplifica las señales fluorescentes, que se leen con un Luminex xMAP instrumento. La intensidad de la señal fluorescente es directamente proporcional a la cantidad de ARNm objetivo presente en la muestra. Esto permite la cuantificación (relativa) de la expresión genética y, con este panel específico, permite la elaboración del perfil inmunológico humano. El análisis de datos detallado y paso a paso se facilita mediante QuantiGene Plex Aplicación de análisis de datos.
Aplicaciones
QuantiGene Plex Las aplicaciones de investigación de ensayos incluyen la selección de compuestos de fármacos candidatos, la verificación de biomarcadores, la determinación de la eficiencia de eliminación de ARNi, el análisis prospectivo y/o retrospectivo de muestras clínicas, la validación de microarrays, la investigación toxicológica predictiva y la detección de genes de translocación/fusión. En general, cualquier análisis de expresión genética multiplex se puede realizar con QuantiGene Plex ensayos, independientemente de la especie o tipo de muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | QuantiGene Ensayo de expresión genética |
| Para utilizar con (equipo) | Luminex Instrumento |
| Contenido y almacenamiento | Juego de sondas específicas para el objetivo y perlas de captura magnéticas (premezcladas y listas para usar) Guarde el juego de sondas a -20 °C y las perlas de captura a 4 °C (¡no las congele!) |
| Línea de productos | QuantiGene™ Plex |
| Tipo de producto | Panel de multiplexado |
| Cantidad | 1 placa |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de muestra | ARN purificado, lisados de células/sangre/FFPE, homogeneizados de tejido |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Mostrar más |