Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Panel genético de limpieza de vacas, 9 unidades
Código de producto. 31369952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
10 placas
3 placas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
31369952 1 placa
31369675 3 placas
31369958 10 placas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31369952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QGP109COWHKPANEL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El QuantiGene Plex El panel de genes de limpieza de vacas, de 9 plexos, permite medir la expresión de genes de limpieza bovina relevantes a través del análisis de nueve objetivos de ARN y biomarcadores en un solo pocillo utilizando Luminex xMAP Tecnología en combinación con amplificación de señales de ADN ramificado.
El QuantiGene Plex El panel de genes de limpieza de vacas, 9-plex, permite medir la expresión de genes de limpieza bovina relevantes a través del análisis de 9 dianas de ARN y biomarcadores en un solo pocillo utilizando Luminex xMAP Tecnología en combinación con amplificación de señales de ADN ramificado. Este panel contiene genes de mantenimiento que se utilizan comúnmente como genes de referencia en estudios de expresión genética para una normalización confiable y control de calidad.
Objetivos : ACTB, GAPDH, HMBS, HPRT1, PPIB, RPL19, RPS9, RPL35A, PAK2
QuantiGene Plex Los paneles se prueban exhaustivamente para determinar la combinabilidad de objetivos, la interferencia y la reactividad cruzada para brindar niveles excepcionales de validación y precisión. Este panel se utiliza en combinación con el QuantiGene Plex Kit de ensayo, que contiene todos los tampones, placas y reactivos de detección necesarios para realizar el ensayo en placas de 96 pocillos.
Características de QuantiGene Plex Los paneles incluyen:
  • La multiplexación verdadera —mide múltiples genes de interés y genes de mantenimiento en el mismo pocillo sin reactividad cruzada.
  • El alojamiento de tipos de muestras difíciles —funciona con ARN degradado y reticulado en tejidos FFPE y sangre.
  • La plataforma estandarizada —utiliza un formato de 96 placas compatible con Luminex 200 , FLEXMAP 3D , y sistemas INTELLIFLEX (formato de 384 pocillos disponible a pedido)
  • El flujo de trabajo simple —emplea un flujo de trabajo similar a ELISA con hibridación directa de transcripciones a perlas y etiquetado de transcripciones (amplificación de señal de ADN ramificado y lectura de PE)
  • Personalice con objetivos validados —si se necesitan objetivos alternativos en este panel, seleccione de nuestro gran inventario de más de 22,000 genes para crear paneles de investigación personalizados
  • Entrega rápida y rápida
Tecnología de amplificación de señales y paneles
QuantiGene Plex Los ensayos son ensayos basados en hibridación para la cuantificación directa de ARN directamente de lisados celulares, homogeneizados de tejido o ARN purificado, y permiten la medición de múltiples objetivos en el mismo pocillo mediante multiplexación. QuantiGene Plex Los paneles contienen dos componentes: un conjunto de sondas específicas para cada objetivo y perlas de captura magnéticas. Las sondas específicas del objetivo se utilizan para capturar el ARN de interés y luego la tecnología de ADN ramificado amplifica las señales fluorescentes, que se leen con un Luminex xMAP instrumento. La intensidad de la señal fluorescente es directamente proporcional a la cantidad de ARNm objetivo presente en la muestra. Esto permite la cuantificación (relativa) de la expresión genética y, con este panel específico, permite la elaboración del perfil inmunológico humano. El análisis de datos detallado y paso a paso se facilita mediante QuantiGene Plex Aplicación de análisis de datos.
Aplicaciones
QuantiGene Plex Las aplicaciones de investigación de ensayos incluyen la selección de compuestos de fármacos candidatos, la verificación de biomarcadores, la determinación de la eficiencia de eliminación de ARNi, el análisis prospectivo y/o retrospectivo de muestras clínicas, la validación de microarrays, la investigación toxicológica predictiva y la detección de genes de translocación/fusión. En general, cualquier análisis de expresión genética multiplex se puede realizar con QuantiGene Plex ensayos, independientemente de la especie o tipo de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) QuantiGene Ensayo de expresión genética
Para utilizar con (equipo) Luminex Instrumento
Contenido y almacenamiento Juego de sondas específicas para el objetivo y perlas de captura magnéticas (premezcladas y listas para usar) Guarde el juego de sondas a -20 °C y las perlas de captura a 4 °C (¡no las congele!)
Línea de productos QuantiGene™ Plex
Tipo de producto Panel de multiplexado
Cantidad 1 placa
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de muestra ARN purificado, lisados de células/sangre/FFPE, homogeneizados de tejido
Método de detección Fluorescencia
Research Area Genes de referencia
Especie Vaca