Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Lysis Mixture
Código de producto. 31942078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12 mL
36 mL
120 mL
Tamaño de la unidad:
12 ml
120 ml
36 ml
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31942078 120 mL 120 ml
32044367 12 mL 12 ml
32044727 36 mL 36 ml
32045505 120 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31942078 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QP0524
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
QuantiGene Lysis Mixture is used to lyse cells from cell culture or whole blood, in order to release target RNA to be quantified with QuantiGene assays.
QuantiGene Lysis Mixture is used to lyse cells from cell culture or whole blood, in order to release target RNA to be quantified with QuantiGene assays. QuantiGene Lysis Mixture is one of two components in the QuantiGene Sample Processing kits for cells and whole blood, and is intended to supplement these kits when additional volume is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Expresión multigénica
Línea de productos QuantiGene
Tipo de producto Tampón de lisis celular
Cantidad 120 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente