Learn More
BD Biosciences™ Gránulos de ficoeritrina (PE) Quantibrite™
Código de producto. 10626384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 tubos/kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10626384 10 tubos/kit cada uno
1 options
Código de producto. 10626384 Proveedor BD Biosciences™ N.º de proveedor 340495
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Kit de cuantificación de fluorescencia de PE para la estimación citométrica de flujo de anticuerpos ligados por célula.
  • Cada tubo de PE BD Quantibrite™ contiene una pastilla liofilizada de gránulos conjugados con cuatro niveles de ficoeritrina (PE).
  • La pastilla está sujeta al fondo del tubo por un retenedor de acero inoxidable.
  • El número de moléculas de PE por gránulo en cada nivel varía entre lotes; la información específica del lote se incluye con cada kit.
  • Cada tubo BD Quantibrite contiene gelatina y azida sódica y se presenta empaquetado en una bolsa de aluminio.
  • Hay 10 tubos por kit.
  • Los tubos BD Quantibrite PE están diseñados para su uso con anticuerpos monoclonales marcados con PE con el fin de estimar los anticuerpos ligados por célula (ABC) por citometría de flujo.
  • Cuando ejecuta un tubo de PE BD Quantibrite con la misma configuración de instrumento que el ensayo, el eje FL2 se puede convertir en el número de moléculas de PE ligadas por célula.
  • Mediante el uso de relaciones conocidas de PE con respecto a anticuerpos, puede convertir las moléculas de PE por célula en anticuerpos por célula.
  • Estos factores y otros que influyen en la cuantificación se tratan de manera detallada en el informe técnico BD Quantibrite.
  • Almacene las bolsas de aluminio a una temperatura de 2 °C a 8 °C y no las congele.
  • Proteger de la exposición a la luz.
  • El reactivo permanece estable hasta la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta de la bolsa si se almacena tal y como se indica.
  • Reconstituya la pastilla inmediatamente después de retirar el tubo de la bolsa.
  • La pastilla reconstituida permanece estable durante 24 horas si se protege de la luz y se almacena a una temperatura de 2 °C a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento 10 tubos/kit
Cantidad 10 tubos/kit
Tipo de producto Perlas de ficoeritrina (PE)