Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™
Código de producto. 12919243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas/kit
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12919243 100 pruebas/kit 100 tests
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12919243 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4714075
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 9341TM*
Descripción Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™
Formato Quanti-Cult Plus
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Cocos
Tipo de prueba Control de calidad cuantitativo
Tipo de empaquetado 100 pruebas/kit
Cantidad 100 pruebas/kit
Designaciones de cepas Cepa PCI FDA 1001
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.