Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón en un vial de plástico.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Información para pedidos:
Se suministra con 10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 2091TM* |
| Descripción | Candida albicans |
| Formato | Quanti-Cult Plus |
| Tipo de producto | Organismo simple |
| Clase de organismo diana | Hongos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 100 pruebas/kit |
| Cantidad | 100 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | WDCM00087, 132 {CBS 2730, CIP 1180.79, IFO 1393, NCYC 853 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.