Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenopacia ATCC™ BAA-245™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad. Es la cepa recomendada para soportar las pruebas de control de calidad de productos no estériles descritas en el capítulo 60 de la Farmacopea de los EE.UU.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (CFU) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | ATCC™ BAA-245™ |
| Descripción | Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™ |
| Formato | Quanti-Cult Plus™ |
| Tipo de producto | Bactidisk |
| Clase de organismo diana | Bacilos gramnegativos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Para utilizar con (aplicación) | Sector farmacéutico |
| Tipo de empaquetado | 100 pruebas/kit |
| Cantidad | 100 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | LMG 16656 |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.