Learn More
Thermo Scientific™ Aspergillus brasiliensis Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 16404™
Description
Includes
10 viales (100 pruebas)
La Aspergillus brasiliensis Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 16404™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra <100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 16404TM* |
| Descripción | Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™ |
| Formato | Quanti-Cult Plus |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Hongos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 100 pruebas (10 viales x 10 pruebas ea.) |
| Cantidad | 100 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.