Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Código de producto. 12677689
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Tamaño de la unidad:
10 tests
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
12677689 Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ 10 tests
1 options
Código de producto. 12677689 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4731221
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3 ml
Aviso sobre pedidos:
1 prueba/vial reconstituido; 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 6633TM*
Descripción Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Formato Quanti-Cult
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Bacilos grampositivos
Tipo de prueba Control de calidad cuantitativo
Tipo de empaquetado 10 pruebas/kit
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.