Learn More
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Código de producto. 10053933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
110 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10053933 110 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10053933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15159
 Artículo restringido
En stock
Consiga una sensibilidad comparable a la quimioluminiscencia mejorada (ECL) gracias al sustrato ELISA fluorescente más sensible para la peroxidasa de rábano (HRP).
El sustrato Thermo Scientific™ QuantaRed de HRP de quimiofluorescencia mejorada es el sustrato fluorescente para aplicaciones de tipo ELISA más sensible, lo que proporciona una sensibilidad comparable a la quimioluminiscencia mejorada.
El sustrato QuantaRed de HRP de quimiofluorescencia mejorada permite la detección colorimétrica y fluorescente sensible de alto rendimiento de la actividad de la peroxidasa en ensayos de tipo ELISA. El sustrato QuantaRed utiliza una tecnología patentada para aumentar el rendimiento fluorescente y la sensibilidad de la ampliamente documentada reacción quimiofluorescencia de ADHP (10-acetil-3,7-dihidroxifenoxazina). ADHP es un compuesto no fluorescente que reacciona con la peroxidasa de rábano (HRP) y produce resorufina, un producto de reacción soluble y altamente fluorescente (excitación/emisión aproximada de 570/585 nm). La emisión de larga longitud de onda de la resorufina minimiza las interferencias de la autofluorescencia de baja longitud de onda (azul y verde), por lo que se trata de un sustrato ideal para cuantificar moléculas diana en muestras biológicas. Además, el producto de reacción coloreado del sustrato QuantaRed puede medirse espectrofotométricamente a 570 nm.
Características destacadas:
  • Sensible: capaz de detectar bajas cantidades de picogramos a femtogramos.
  • Desplazamiento al rojo: menos interferencias de la autofluorescencia generada por muestras biológicas.
  • Práctico: compatible con los sets de filtros existentes, por lo que no es necesario comprar sets de filtros especiales.
  • Completo: fácil de usar, no es necesario preparar tampones ni disolver reactivos
  • Flexible: solución de interrupción eficaz que produce una señal que se mantiene estable durante un mínimo de cuatro horas.
  • Versátil: produce una señal fuerte para una medición fluorométrica o colorimétrica sencilla.
Nota:
Atempere todos los reactivos a temperatura ambiente antes de su uso. La temperatura puede afectar a la cinética de la reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad 110 mL
Método de detección Fluorescente
Línea de productos QuantaRed
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato HRP (peroxidasa de rábano picante)
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 960 pocillos (10 placas de 96 pocillos) con 100 µl de solución de trabajo por pocillo
• 1 ml de concentrado ADHP QuantaRed
• 50 ml de solución potenciadora QuantaRed
• 50 ml de solución de peróxido estable QuantaRed
• 10 ml de solución de interrupción QuantaRed
Almacenar a 4 °C.
compliance-icons
Nombre del producto
  • QuantaRed Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aliphatic carboxylicacid, trometamol