Learn More
Invitrogen™ Reactivo de HS para ARN Quant-iT™
Código de producto. 15401244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15401244 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15401244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q32884
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Reactivo de HS para ARN Quant-iT™
El reactivo de HS para ARN Quant-iT™ facilita y precisa la cuantificación del ARN, con un intervalo de detección lineal de 5 a 100 ng en volúmenes de muestra de 1 a 20 μl y selectividad para el ARN, incluso en presencia de una masa igual de ADN. Utilizando el protocolo proporcionado, este reactivo de ensayo concentrado proporciona material suficiente para realizar al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos. El ensayo se realiza a temperatura ambiente y la señal es estable durante aproximadamente tres horas. Los contaminantes comunes, como sales, disolventes, detergentes y proteínas, se toleran bien en el ensayo.
Características importantes del reactivo de HS para ARN Quant-iT™:
  • Detecta con precisión incluso 2 ng de ARN en un pocillo de microplaca
  • Intervalo dinámico central de 5 a 100 ng
  • Máximos aproximados de excitación de fluorescencia/emisión de 644/673 nm
    Opciones adicionales para cuantificación de ARN:
  • Para 1–20 muestras: utilice el kit de ensayo de ARN Qubit™ con el fluorímetro Qubit™
  • Para 20–2000 muestras: utilice el kit de ensayo de ARN Quant-it™ con lectores de microplacas fluorescentes
    Descubra el fluorímetro Qubit™
    El fluorímetro Qubit™ 2.0 es un fluorímetro de segunda generación de Life Technologies diseñado para funcionar a la perfección con nuestros ensayos de cuantificación Qubit™ altamente específicos y sensibles, así como con los ensayos que cree usted mismo con la nueva función MyQubit.
    Introducción a MyQubit
    El nuevo firmware llamado «MyQubit» le permite crear aplicaciones en cuestión de minutos utilizando parámetros que se pueden cargar fácilmente en el instrumento mediante una unidad USB, sin cambiar los ensayos existentes. Todos los nuevos instrumentos Qubit™ 2.0 están precargados con el nuevo firmware MyQubit. Los ya propietarios pueden descargar el firmware aquí: descarga de firmware V3.10. Cualquier reactivo o ensayo que sea compatible con el hardware Qubit™ puede adaptarse para su uso con el fluorímetro Qubit™ 2.0. Además, hemos desarrollado ensayos listos para descargar, como ensayos de glucosa y colesterol para aplicaciones de investigación y descubrimiento de fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Reactivo de HS para ARN Quant-it™, 1 mL, muestras de FFPE y fijas, tipo de muestra de ARN, almacenar entre 2 y 8 °C, para utilizar con fluorímetro, lector de microplacas
Densidad 0,57 a 645 nm
Tipo de muestra Tejido (FFPE), ARN total, ARNm
Formulación Líquido
Para utilizar con (aplicación) Purificación y análisis de ADN y ARN, cuantificación de ácidos nucleicos, cuantificación de ARN
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro, lector de microplacas
Tipo de producto Reactivo de HS para ARN Quant-iT™
Cantidad 1 mL
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.