Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen ReadyPlate
Código de producto. 30284697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Placa de 1 x 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30284697 Placa de 1 x 96 pocillos cada uno
1 options
Código de producto. 30284697 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P32705
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
The Quant-iT PicoGreen ReadyPlate is a preloaded 96-well plate that offers a rapid, ultra-sensitive, and selective method for double-stranded DNA quantification. The plate is prefilled with buffer and PicoGreen reagent, which exhibits bright green fluorescence upon binding to DNA.
The streamlined assay protocol requires users to simply hydrate the wells, add the provided standards and user samples, and incubate for two minutes prior to fluorescent measurement. This format allows users to quantify 0.2–200 ng of DNA (0.002–2 ng/μL when using 100 μL samples).
The Quant-iT PicoGreen ReadyPlate is ideal for quantitating small amounts of DNA for many applications, including synthesizing cDNA for library production, quantifying DNA libraries for next-generation sequencing, and purifying DNA fragments for subcloning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescence
Formato Kit
Etiqueta o tinte Other Labels or Dyes
Tipo de producto final DNA
Tipo de muestra DNA
Labeling Target DNA
Tipo de producto Pre-filled Microplate
Cantidad Placa de 1 x 96 pocillos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.