Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ PicoGreen™ y reactivos de ADNds
Código de producto. 11559196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μL
1 mL
Kit de 10 x 100 μL
Kit de 1 mL
Tipo de producto:
Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen
Reactivo ADNbc Quant-iT PicoGreen
Tipo de empaquetado:
1 frasco de 1 ml
Tubos de 10 x 10μl
Tubos de 10 x 100µl
Tamaño de la unidad:
1 ml
1000 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11559196 10 x 100 μL Reactivo ADNbc Quant-iT PicoGreen Tubos de 10 x 100µl 1000 microlitros
10545213 Kit de 1 mL Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen 1 frasco de 1 ml 1 ml
10398702 Kit de 10 x 100 μL Kit de ensayo de ADNds Quant-iT PicoGreen Tubos de 10 x 10μl cada uno
10535213 1 mL Reactivo ADNbc Quant-iT PicoGreen 1 frasco de 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11559196 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P11495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00€
    824.65€ / 1000 microlitros
    Ahorro 169.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte selectivamente el ADNbc de una amplia variedad de fuentes, e incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, con el kit de ensayo de ADNbc Quant-iT PicoGreen y el reactivo de ADNbc PicoGreen.
Obtenga mediciones precisas de la concentración de ADNbc en un amplio rango dinámico con los kits de ensayo de ADNbc y reactivos de ADNbc Quant-iT Picogreen. Los ensayos Picogreen son compatibles con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorómetros.
Detecte rápidamente tan solo 0,25 pg/ml de ADNbc, incluso en presencia de ADNmc, ARN y nucleótidos libres, utilizando el reactivo y el ensayo de cuantificación de ADNbc PicoGreen. El ensayo es lineal a lo largo de tres órdenes de magnitud y tiene poca dependencia de secuencia, lo que permite medir con exactitud el ADN de muchas fuentes, incluido ADN genómico, ADN viral, ADN de minipreparación o productos de amplificación por PCR.
Los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son:
• Significativamente más sensible que las lecturas de absorbancia UV, lo que ahorra valiosas cantidades de muestras.
• Específico para ADNbc en presencia de ARN.
• Fácil de usar: basta añadir la solución de trabajo de colorante a la muestra, incubar cinco minutos y leer
• Adecuado para su uso en formatos de placas de 96 y 384 pocillos
• Compatible con la mayoría de los lectores de microplacas y fluorímetros basados en fluorescencia.
• La absorción/emisión máxima de fluorescencia aproximada de Picogureen es de 502/523 nm, unida a ADNbc
Aplicaciones
Los kits y los reactivos de cuantificación de ADNbc PicoGreen son perfectos para ensayos basados en PCR, muestras de micromatrices, ensayos de ADN dañado, ensayos de actividad enzimática, cuantificación de ADN genómico, medición de ADNbc en mezclas complejas y cuantificación de ADN vírico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 500/525
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
N.º de reacciones 200 ensayos (volumen de ensayo de 2 ml)
Tipo de empaquetado Tubos de 10 x 100µl
Intervalo de cuantificación De 50 pg a 2 µg
Línea de productos PICOGREEN, Quant-iT
Tipo de producto Reactivo ADNbc Quant-iT PicoGreen
Cantidad 10 x 100 μL
Condiciones de envío Temperatura ambiente