Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ADNds Quant-iT™ 1X, alta sensibilidad (HS) y amplio rango (BR)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Haga que la cuantificación del ADN sea fácil y precisa en una formulación 1X lista para llevar con los kits de ensayo de HS (alta sensibilidad) de ADNbc Quant-iT 1X y de BR (rango amplio) de ADNbc Quant-iT 1X. Ambos kits proporcionan una solución de trabajo lista para su uso. Simplemente cargue la muestra, añada la solución de trabajo de HS o BR de ADNbc Qubit 1X, y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia.
El kit de ensayo de HS de ADNbc Quant-iT 1X es preciso para concentraciones iniciales de muestras que van de 10 pg/µl a 100 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de núcleo de 0,2 ng a 100 ng de ADN en el tubo de ensayo. El kit de ensayo de BR de ADNbc 1X Quant-iT es preciso para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 200 pg/µl a 4000 ng/µL (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección de entre 4 y 4000 ng de ADN.
Los contaminantes comunes, como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas, se toleran bien en los ensayos de ADNbc. Los kits de ensayo de ADNbc 1X proporcionan reactivo y tampón en una formulación lista para su uso, y son altamente selectivos para el ADNbc sobre ADNmc, ARN y proteínas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | 1X ADNbc, amplio rango |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitación/emisión | 506/523 |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| N.º de reacciones | 1000 (200 μl de volumen de ensayo) |
| Intervalo de cuantificación | De 4 a 4000 ng |
| Línea de productos | Quant-iT |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Este kit de ensayo se enviará como dos componentes. • Se enviará la solución de trabajo BR 1X ADNbc Quant-iT (en condiciones ambientales). • Los estándares de ADN de BR 1X ADNbc Lambda Quant-iT se enviarán con hielo húmedo. |