Learn More
Patrones de control de calidad 23 para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11475938 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475938 125 mL 125 ML
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11475938 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor QC23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.09€
    685.39€ / 125 ml
    Ahorro 69.70€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ag1000μg/ml
Al1000μg/ml
B1000μg/ml
Ba1000μg/ml
Bi1000μg/ml
Ca1000μg/ml
Cd1000μg/ml
Co1000μg/ml
Cr1000μg/ml
Cu1000μg/ml
Fe1000μg/ml
Ga1000μg/ml
In1000μg/ml
K1000μg/ml
Li1000μg/ml
Mg1000μg/ml
Mn1000μg/ml
Na1000μg/ml
Ni1000μg/ml
Pb1000μg/ml
Sr1000μg/ml
Tl1000μg/ml
Zn1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quality Control Standard 23
Nombre de nota Estándar 23
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7697-37-2, 74-97-5, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 10.0, 90.0
Nombres de analitos o componentes Ag,Al,B
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Elemento Ag, Al, B
Solvent or Matrix 10% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • quality control standard 23
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric aicd, lead from lead oxide, nickel, cadmium (non-pyrophoric), cobalt
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio