Learn More
Patrones de control de calidad 21 para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11455938 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455938 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11455938 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor QC21250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
As100 μg/ml
Be100 μg/ml
Ca100 μg/ml
Cd100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
Li100 μg/ml
Mg100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Mo100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Sb100 μg/ml
Se100 μg/ml
Sr100 μg/ml
Ti100 μg/ml
Tl100 μg/ml
V100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quality Control Standard 21
Nombre de nota Curso 21
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7664-39-3, 108-88-3, 7440-02-0, 7439-96-5, 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 5.0, 0.9, 92.99, 0.9, 0.01, 0.01
Nombres de analitos o componentes As,Be,Ca
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Elemento Be, Ca, Ca
Solvent or Matrix Ácido nítrico/ácido tartárico traza/fluoruro de hidrógeno traza
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • quality control standard 21
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio