Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas para el control de calidad de productos farmacéuticos
Código de producto. 15188385 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Mostrar texto:
Control de calidad
Muestreado
Vacío
N.° por paquete:
250/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Mostrar texto N.° por paquete unitSize
15188385 150 x 150 mm Blanco Vacío 250/paquete 1 rollo
13245270 95 x 95 mm Verde Control de calidad 500/paquete paquete de 500
15158395 150 x 150 mm Amarillo Control de calidad 250/paquete 1 rollo
15198668 95 x 95 mm Amarillo Control de calidad 500/paquete 1 rollo
15809501 95 x 95 mm Rojo Control de calidad 500/paquete paquete de 500
15819501 150 x 150 mm Azul Muestreado 250/paquete paquete de 250
15829501 95 x 95 mm Azul Control de calidad 500/paquete paquete de 500
15839501 95 x 95 mm Negro Control de calidad 500/paquete paquete de 500
15849501 95 x 95 mm Blanco Vacío 500/paquete paquete de 500
15859501 95 x 95 mm Azul Muestreado 500/paquete paquete de 500
15869491 150 x 150 mm Rojo Control de calidad 250/paquete paquete de 250
15879491 150 x 150 mm Verde Control de calidad 250/paquete paquete de 250
15889491 150 x 150 mm Azul Control de calidad 250/paquete paquete de 250
15899491 150 x 150 mm Negro Control de calidad 250/paquete paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15188385 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8220P006
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de papel con resistencia media de adhesión con un adhesivo especial aceptable por la FDA. Las etiquetas para el control de calidad de productos farmacéuticos Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones en las que el adhesivo puede entr
  • Adhesivo de resistencia media
  • La mayor área de escritura
  • Cada rollo está envasado de forma individual
  • Adhesivo aceptable por la FDA (CFR 175.105)
  • Ideal para aplicaciones en las que el adhesivo puede entrar en contac
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CFR 175.105
Descripción Adhesivo para productos alimentarios
Color Blanco
Material Papel
Tipo de producto Etiquetas para productos farmacéuticos
Mostrar texto Vacío
N.° por paquete 250/paquete
Tamaño (métrico) 150 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Dimensiones (L x An) 150 x 150 mm