Learn More
Socorex™ Bandeja de papel de esterilización Qualitix™
Código de producto. 17296800
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
10,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17296800 10,5 in paquete de 50
1 options
Código de producto. 17296800 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 3220.1526
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gracias a la sustitución ventajosa de las bandejas de acero inoxidable, la bandeja de papel de esterilización Qualitix™ es totalmente esterilizable en autoclave con EO, vapor o rayos gamma.
  • Material de papel rígido con revestimiento de PE médico
  • Sustitución ventajosa de bandejas de acero inoxidable
  • Tamaño único para prácticamente todas las tallas de dispositivos
  • Adecuado para esterilización de EO, vapor y gamma
  • Apto para su uso como tal o en combinación con bolsas de esterilización Qualitix™
  • Conformidad con ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, estándar CE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, estándar CE
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización
Para utilizar con (equipo) Autoclave o EO o rayos gamma
Incluye Solo bandeja de papel
Material Papel recubierto médico de PE
Esterilidad No estéril
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 265 x 15 mm
Longitud (imperial) 10,5 in
Anchura (imperial) 6 in
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 15 mm
Tipo de producto Bandeja de esterilización
Longitud (métrico) 265 mm
Anchura (métrico) 150 mm