Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 113V
Descripción
Estos papeles de filtro extremadamente resistentes tienen una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
Nota: Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben utilizarse en estimaciones de Kjeldahl ni en operaciones similares.
- Capacidad de carga ultra alta con una retención de partículas muy adecuada para uso con tosco o gelatinoso
- Velocidad de flujo más rápida de las calidades cualitativas
- Superficie del pliegue
- Papel de filtro más grueso en el rango cualitativo
- Retención de partículas gruesas: retención nominal de partículas de 30 μm
- Plegado para facilitar su uso en aplicaciones que requieren un embudo de filtración cónico
Nota: Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben utilizarse en estimaciones de Kjeldahl ni en operaciones similares.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel de filtro crepado de grado 113V, con resistencia a la humedad, círculo de 185 mm (100 unidades) |
| Formato | Círculo plegado |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | 30 μm |
| Tamaño de poro | >30 μm |
| Velocidad de filtración | Herzberg, 28 s |
| Caudal | Rápido |
| Para utilizar con (aplicación) | El papel de filtro crepado de Grado 113V Whatman de GE, para uso con embudos de filtro cónico, ofrece una filtración rápida y una alta capacidad de carga para el análisis de partículas gruesas o precipitados gelatinosos. |
| Grado | Grado 113V |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |