Learn More
Quadrol, MedChemExpress
Código de producto. 16468738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468738 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 16468738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Quadrol
CAS 102-60-3
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H32N2O4
Cantidad 10 g
Sinónimo N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine EDTP
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O)CN(CC(O)C)CCN(CC(O)C)CC(O)C
Peso molecular (g/mol) 292.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.