Description
- Apego firme a los dispositivos
- Fácil de colocar y quitar.
- Universal para cualquier dispositivo
Specifications
Specifications
| Altura (métrico) | 48 mm |
| Altura (imperial) | 1,89 in |
| Anchura (métrico) | 60 mm |
| Anchura (imperial) | 2,362 in |
| Fondo (métrico) | 5 mm |
| Fondo (imperial) | 0,197 in |
| Peso (métrico) | 0.02 kg |
| Peso (imperial) | 0.04 lb. |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5 x 60 x 48 mm |
| Show More |