Learn More
Invitrogen™ QSY™ 7 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Descripción
QSY-7 succinimidyl ester is a nonfluorescent acceptor dye for preparation of peptide and oligonucleotide FRET probes via aliphatic amine modification.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Éster de succinimidilo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | QSY™ 7 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes para desactivador |
| Línea de productos | QSY |